Få mere at vide
(1E)-N-Methyl-2-[1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl]ethenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1E)-N-Methyl-2-(1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl)ethenesulfonamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-19-23(21,22)12-10-15-7-8-18-17(13-15)9-11-20(18)14-16-5-3-2-4-6-16/h2-13,19H,14H2,1H3/b12-10+ |
| Formel vægt | 326.1089 |