missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1E,3R,4S)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1E,3R,4S)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-ol |
| CAS | 910916-95-9 |
| Molekylær formel | C28H48O4Si |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.76 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?