Få mere at vide
[(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 18093080
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18093080 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093080 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1359.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene
CAS 18315-84-9
Analyt- eller komponentnavne [(1E)-2-Nitro-1-propen-1-yl]benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, [(1E)-2-nitro-1-propen-1-yl]-, Benzene, (2-nitro-1-propenyl)-, (E)-, Benzene, (2-nitropropenyl)-, (E)- (8CI), Benzene, [(1E)-2-nitro-1-propenyl]- (9CI), (1E)-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, (1E)-2-Nitro-1-phenylprop-1-ene, (E)-(2-Nitroprop-1-en-1-yl)benzene, (E)-1-Phenyl-2-nitro-1-propene, (E)-2-Methyl-1-phenyl-2-nitroethene, (E)-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, (E)-2-Nitro-1-phenylpropene, (E)-β-Methyl-β-nitrostyrene, (E)-β-Nitro-β-methylstyrene, [(1E)-2-Nitro-1-propenyl]benzene, trans-2-Nitro-1-phenyl-1-propene, trans-2-Nitro-1-phenylpropene, trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
SMIL C\C(=C/c1ccccc1)\[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [(E)-2-nitroprop-1-enyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 163.1733
Mængde 25 mg
Formel vægt 163.0633 g/mol