Få mere at vide
(1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1E)-1-[(3'aS,4'R,5'R,6'aR)-5'-[((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-one |
| CAS | 116896-29-8 |
| Molekylær formel | C28H46O4Si |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [3'aS-[3'aalpha,4'alpha(E),5'beta,6'aalpha]]-1-[5'-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]hexahydro-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-yl]-4-methyl-1-octen-6-yn-3-one, Spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene], 1-octen-6-yn-3-one deriv. |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.75 |