Få mere at vide
1alpha-(Chloromethyl) Chlormadinone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1alpha-(Chloromethyl) Chlormadinone acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30Cl2O4/c1-13(27)24(30-14(2)28)8-6-18-17-11-21(26)20-10-16(29)9-15(12-25)23(20,4)19(17)5-7-22(18,24)3/h10-11,15,17-19H,5-9,12H2,1-4H3/t15-,17+,18+,19+,22+,23-,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 452.1521 |