missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1Alpha,3Beta,5Z,7E,22E)-24-Cyclopropyl-1,3-dihydroxy-9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-one (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1alpha,3beta,5Z,7E,22E)-24-Cyclopropyl-1,3-dihydroxy-9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-one |
| CAS | 126860-83-1 |
| Molekylær formel | C27H38O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | MC 1046, Calcipotriol, anhydrous specified impurity A [EP] |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-24,26,28,30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](\C=C\C(=O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C |
| IUPAC navn | (E,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihydroxy-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]-1-cyclopropylpent-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.59 |
| Formel vægt | 410.2821 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?