missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1Alpha,3Beta,10Alpha)-Cholesta-5,7-diene-1,3,25-triol, TRC

Artikelnummer. 30363425
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363425 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4314055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1Alpha,3Beta,10Alpha)-Cholesta-5,7-diene-1,3,25-triol
CAS 156197-52-3
Molekylær formel C27H44O3
Mængde 5 mg
Synonym (1S,3R,9S,10R,13R,14R,17R)-17-((R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-17(7-6-13-25(2,3)30)21-10-11-22-20-9-8-18-15-19(28)16-24(29)27(18,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h8-9,17,19,21-24,28-30H,6-7,10-16H2,1-5H3
SMIL CC(CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C
IUPAC navn 17-(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Formel vægt 416.329
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.