Få mere at vide
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
Beskrivelse
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6 |
| CAS | 216244-04-1 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H38D6O3 |
| SMIL | O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.68 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 434.68 |
| Grad | Research |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.