Få mere at vide
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429047
Encompass
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 16429047
Brand: Medchem Express HY15327
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
1alpha, 25-Dihydroxy VD2-D6 is a deuterated form of vitamin D.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1alpha, 25-Dihydroxy VD2-d6
CAS 216244-04-1
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H38D6O3
SMIL O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 434.68
Mængde 5 mg
Formel vægt 434.68
Grad Research
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.