Få mere at vide
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16468917 5 mg -
16461479 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15156
MedChemExpress 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.
1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2 is a vitamin D analog.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1alpha, 24, 25-Trihydroxy VD2
CAS 457048-34-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H44O4
Mængde 5 mg
SMIL O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/C(O)(C)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvægt (g/mol) 444.65
Formel vægt 444.65
Procent renhed 96.8%
Grad Research
Fysisk form Solid