Beskrivelse
Bacti-Caps™ giver en fast, positiv lukning af dyrkningsrør, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til bomuldspropper. Velegnet til alle standard reagensglasstørrelser, de passer til kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm og 38 mm. De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen. Bacti-Caps™ er lavet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere.
- Forbedret kulturvækst
- Farvekodet
- Kontrolleret gasudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lås Bacti Cap |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Plast |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 100 pakke |
| Størrelse (metrisk) | 19 mm |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas |