Få mere at vide
Fisherbrand™ Plastlås Bacti Caps
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Bacti-Caps™ til reagensglas uden kant
- Giv en fast, positiv dyrkningsrør-lukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til vatpropper
- Velegnet til alle standard reagensglasstørrelser, de passer til kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm og 38 mm
- De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen
- Bacti-Caps™ er lavet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere
- Forbedret kulturvækst
- Farvekodet
- Kontrolleret gasudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lås Bacti Cap |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Plast |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 pakke |
| Størrelse (metrisk) | 19 mm |
| Til brug med (udstyr) | Reagensglas |