Få mere at vide
(19E/Z)-seco Rapamycin Sodium Salt (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (19EZ)-seco-Rapamycin Sodium |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H79NO13.Na/c1-31(26-35(5)45(55)47(64-10)46(56)36(6)28-34(4)41(53)23-19-32(2)27-38-21-24-42(54)44(29-38)63-9)16-12-11-13-17-33(3)43(62-8)30-39-22-20-37(7)51(61,65-39)48(57)49(58)52-25-15-14-18-40(52)50(59)60;/h11-13,16-17,19,23,28,31-32,34-35,37-40,42-44,46-47,54,56,61H,14-15,18,20-22,24-27,29-30H2,1-10H3,(H,59,60);/q;+1/p-1/b13-11+,16-12+,23-19+,33-17+,36-28+;/t31-,32+,34-,35-,37-,38+,39+,40+,42-,43+,44-,46-,47+,51-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 935.54 |