Få mere at vide
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
406 FX vaskemaskinedispenser
Beskrivelse
- Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Manifold |
| Til brug med (udstyr) | 406 FX vaskemaskinedispenser |