missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

19-Normethandriol, TRC

Artikelnummer. 30419289
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419289 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN7343001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 19-Normethandriol
CAS 95554-01-1
Molekylær formel C19H30O2
Mængde 1 mg
Synonym (3β,17β)-17-Methylestr-5-ene-3,17-diol, 17-μethylestr-5-ene-3β,17β-diol
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@@]2(O)C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4([H])C(C[C@H](CC4)O)=CC3)([H])CC1
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13,17-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Formel vægt 290.22
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.