Få mere at vide
19-Normethandriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Normethandriol |
| CAS | 95554-01-1 |
| Molekylær formel | C19H30O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3β,17β)-17-Methylestr-5-ene-3,17-diol, 17-μethylestr-5-ene-3β,17β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@](CC[C@@]2(O)C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4([H])C(C[C@H](CC4)O)=CC3)([H])CC1 |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13,17-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vægt | 290.22 |