Få mere at vide
19-Norandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Norandrosterone |
| CAS | 1225-01-0 |
| Molekylær formel | C18 H28 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3alpha-Hydroxy-5alpha-estran-17-one, 19-Norandrosterone, 5alpha-Estran-3alpha-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vægt | 276.2089 |