Få mere at vide
19-Norandrost-4-ene-3Beta-ol-17-one (1.0mg/ml in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3b-Hydroxy-4-estren-17-one |
| CAS | 15396-48-2 |
| Molekylær formel | C18H26O2 |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Synonym | Estr-4-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-3-Hydroxyestr-4-en-17-one (ACI), Estr-4-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), 3β-Hydroxy-4-estren-17-one, 19-Norandrost-4-ene-3β-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,12-16,19H,2-9H2,1H3/t12-,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.3 |
| Formel vægt | 274.3978 |
| Vis mere |