Få mere at vide
19-Norandrost-4-ene-3a-ol-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a-Hydroxy-4-estren-17-one |
| CAS | 65336-99-4 |
| Molekylær formel | C18H26O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Estr-4-en-17-one','3-hydroxy-','(3α)- (9CI), (3α)-3-Hydroxyestr-4-en-17-one, 3α-Hydroxy-4-estren-17-one, 19-Norandrost-4-ene-3α-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,12-16,19H,2-9H2,1H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.3 |
| Formel vægt | 274.3978 |