Få mere at vide
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol) |
| CAS | 56324-28-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20H24O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethinylestradiol Imp. F (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol, 6beta-Hydroxyethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity F |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.4 |
| Mængde | 25 mg |