Få mere at vide
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol (9,11-Didehydroethinylestradiol), Mikromol™
Artikelnummer. 18052270
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18052270 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052270 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0123.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol (9,11-Didehydroethinylestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroethinylestradiol
CAS 1231-96-5
Analyt- eller komponentnavne 9,11-Didehydroethinylestradiol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H22 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound B, Ethinylestradiol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Mængde 50 mg
Formel vægt 294.162 g/mol