Få mere at vide
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol (9,11-Didehydroethinylestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol (9,11-Didehydroethinylestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,11-Didehydroethinylestradiol |
| CAS | 1231-96-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9,11-Didehydroethinylestradiol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H22 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound B, Ethinylestradiol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Vis mere |