Få mere at vide
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| CAS | 67703-68-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 19-Nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol (6,7-Didehydroethinylestradiol) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20H22O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethinylestradiol Imp. I (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),6-tetraen-20-yne-3,17-diol, 6,7-Didehydroethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity I |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.39 |
| Mængde | 50 mg |