Få mere at vide
19-Hydroxy Androstendione-19-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Hydroxyandrostendione-19-d2 |
| CAS | 71995-64-7 |
| Molekylær formel | C19 2H2 H24 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1/i11D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC navn | (8R,9S,10S,13S,14S)-10-[dideuterio(hydroxy)methyl]-13-methyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vægt | 304.2007 |