Få mere at vide
19-Carboxy Kolesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Carboxy Cholesterol |
| CAS | 26319-96-0 |
| Molekylær formel | C28 H46 O3 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | (3beta)-3-Hydroxycholest-5-en-19-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O3/c1-18(2)6-5-7-19(3)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-15-28(20,17-26(30)31)25(22)13-14-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,29H,5-7,9-17H2,1-4H3,(H,30,31)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27-,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(CC(=O)O)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 2-[(3S,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-13-methyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]fenantren-10-yl]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.663 |
| Formel vægt | 430.345 |