Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm PP skruetætning, sort, åben top, 18-400 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid, Sort
Grå, Rød, Sort
Rød, Hvid, Sort
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 18 mm
- Kombinationsforsegling
- PP
- Skruelåg
- Sort
- Center hul
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Type | Skruelåg |