Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 18-400 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |
| Produkttype | Skruelåg |