Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 18-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11896371 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid, Sort
Grå, Rød, Sort
Grå, rød, sort, Red, Black
Rød, Hvid, Sort
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11896371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 18 mm
  • Kombinationsforsegling
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Lukket top
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå gennemsigtig, Hvid, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,7 mm
Type Skruelåg