Få mere at vide
Fisherbrand™ 18mm PP skruelåg, sort, centerhul, 18-400 gevind
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Center Hole Screw Cap
Lukket top skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 100 |
| Type | Lukket top skruelåg |
| Lukkestørrelse | ND18 |