Få mere at vide
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Closed top, Precision Thread, Assembled septum
Artikelnummer. 11875000 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gray, Red, Silver
Red, White, Silver
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1.3 mm
1.6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11875000
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 18mm
  • Magnetic Universal Screw Seal
  • Silver
  • Closed top
  • Precision Thread
  • Assembled septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silicone/PTFE
Farve Red, White, Silver
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Steel
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Screw Cap