Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm magnetisk universal skruetætning, sølv, centerhul, præcisionsgevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113945 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid, Sølv
Blå, Hvid, Sølv
Grå, Rød, Sølv
Rød, Hvid, Sølv
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11895000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 18 mm
  • Magnetisk
  • Universal skruetætning
  • Sølv
  • Center hul
  • Præcisionstråd
  • Samlet septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/aluminium
Farve Sølv, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Stål
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Skruelåg