Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm magnetisk universal skruetætning, sølv, centerhul, præcisionsgevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Blå gennemsigtig, Hvid, Sølv |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | Stål |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Produkttype | Skruelåg |