Få mere at vide
Fisherbrand™ 18 mm magnetisk universal skruetætning, sølv, centerhul, præcisionsgevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Hvid, Sølv
Blå, Hvid, Sølv
Grå, Rød, Sølv
Rød, Hvid, Sølv
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Sølv |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | Stål |
| Forspaltet | Ja |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |
| Type | Skruelåg |