Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-hætteglas& Lukninger
Artikelnummer. 12386888 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grå, Sølv
Blå, Sølv
Blå, Sølv, Silver
Clear
Klar
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Rød, Red
Lukketype:
Kun septum
Magnetisk skruelåg (åben top)
Skruelåg
Skruelåg (magnetisk) med septum
Materiale:
Chlorbutyl, PTFE, Stål
Glas
Glass
PTFE, Silikone
PTFE, Silikone, Stål
PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel
Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel
Stål
Produkttype:
18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Magnetisk skruelåg
Septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Materiale Produkttype unitSize
12386888 Blå Kun septum PTFE, Silikone Septum Pakke med 125
11911533 Klar Skruelåg Glas 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
10718503 Klar Skruelåg Glas 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
11981523 Clear Skruelåg Glass 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
15230379 Blå, Sølv, Silver Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
10248252 Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
10014012 Blå, Grå, Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) Chlorbutyl, PTFE, Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
12054078 Blå, Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) PTFE, Silikone, Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
15250349 Sølv, Rød, Red Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
11951533 Blå, Sølv, Silver Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
15204037 Sølv, Blå, Blue Skruelåg (magnetisk) med septum Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel - Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12386888 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 18ST101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas er tilgængelige i 10mL og 20mL anvendelige volumener med skruegevindlukningstyper, der ikke kræver værktøj til lukning.
I modsætning til krympehætteglas, Thermo Scientific™ Nationale 18 mm skruetop Headspace-hætteglas kræver ingen værktøj til lukning. Fremstillet med glas af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), fås de med rund bund i størrelser med anvendelige volumener på 10mL eller 20mL. De 18 mm hætteglas har magnetiske skruelåg, som muliggør magnetisk opsamling i autosamplere med den egenskab. Gevind med flere omgange opretholder en tæt forsegling gennem ekstreme opvarmningscyklusser. Septa er blå silikone/PTFE.
Vælg septa materialer, der opfylder dine behov.
  • Grå butylpropper er en økonomisk skillevæg til applikationer med lavere °temperatur (125 C) eller lavtryk.
  • Grå PTFE/Rød gummisepta er et økonomisk valg, hvor der ønskes en PTFE barriere.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa til generel analyse af flygtige stoffer.
  • Grå PTFE/støbt sort butyl-septa giver en mere positiv tætning mod tab af faste gasser.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerer baggrund fra ekstraherbare materialer eller udgasning af flygtige forurenende stoffer.
  • Black Rubber septum er et økonomisk valg til applikationer, hvor reducerede niveauer af dampgennemtrængning ønskes.
Usamlede bekvemmelighedssæt Nationale
og Chromacol Headspace usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse og inkluderer matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumsforseglinger med præmonterede skillevægge for ekstra bekvemmelighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 18mm skruelåg
Diameter (metrisk) Indvendig 18 mm
Farve Blå
Materiale PTFE, Silikone
Lukketype Kun septum
Mængde 125
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Lukkestørrelse 18 mm
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttype Septum
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.