Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-hætteglas& Lukninger
Artikelnummer. 12054078
Farve:
Blå
Blå, Grå, Sølv
Blå, Sølv
Blå, Sølv, Silver
Clear
Klar
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Rød, Red
Lukketype:
Kun septum
Magnetisk skruelåg (åben top)
Skruelåg
Skruelåg (magnetisk) med septum
Materiale:
Chlorbutyl, PTFE, Stål
Glas
Glass
PTFE, Silikone
PTFE, Silikone, Stål
PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel
Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel
Stål
Type:
18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Magnetisk skruelåg
Septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. 12054078
Brand: Thermo Scientific™ 18MSCST101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas er tilgængelige i 10mL og 20mL anvendelige volumener med skruegevindlukningstyper, der ikke kræver værktøj til lukning.
I modsætning til krympehætteglas, Thermo Scientific™ Nationale 18 mm skruetop Headspace-hætteglas kræver ingen værktøj til lukning. Fremstillet med glas af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), fås de med rund bund i størrelser med anvendelige volumener på 10mL eller 20mL. De 18 mm hætteglas har magnetiske skruelåg, som muliggør magnetisk opsamling i autosamplere med den egenskab. Gevind med flere omgange opretholder en tæt forsegling gennem ekstreme opvarmningscyklusser. Septa er blå silikone/PTFE.
Vælg septa materialer, der opfylder dine behov.
  • Grå butylpropper er en økonomisk skillevæg til applikationer med lavere °temperatur (125 C) eller lavtryk.
  • Grå PTFE/Rød gummisepta er et økonomisk valg, hvor der ønskes en PTFE barriere.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa til generel analyse af flygtige stoffer.
  • Grå PTFE/støbt sort butyl-septa giver en mere positiv tætning mod tab af faste gasser.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerer baggrund fra ekstraherbare materialer eller udgasning af flygtige forurenende stoffer.
  • Black Rubber septum er et økonomisk valg til applikationer, hvor reducerede niveauer af dampgennemtrængning ønskes.
Usamlede bekvemmelighedssæt Nationale
og Chromacol Headspace usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse og inkluderer matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumsforseglinger med præmonterede skillevægge for ekstra bekvemmelighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sølv
Oversigt 18 mm magnetisk skruelåg, 8 mm hul
Diameter (metrisk) åbning 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 18 mm
Farve Blå, Sølv
Materiale PTFE, Silikone, Stål
Septum 18 mm blå silikone/PTFE, ikke præmonteret
Lukningsmateriale Stål
Lukketype Magnetisk skruelåg (åben top)
Mængde 125
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Magnetisk skruelåg
Lukkestørrelse 18 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.