Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-hætteglas& Lukninger
Artikelnummer. 11981523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grå, Sølv
Blå, Sølv
Blå, Sølv, Silver
Clear
Klar
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Rød, Red
Lukketype:
Kun septum
Magnetisk skruelåg (åben top)
Skruelåg
Skruelåg (magnetisk) med septum
Materiale:
Chlorbutyl, PTFE, Stål
Glas
Glass
PTFE, Silikone
PTFE, Silikone, Stål
PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel
Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel
Stål
Produkttype:
18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Magnetisk skruelåg
Septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Materiale Produkttype unitSize
11981523 Clear Skruelåg Glass 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
11911533 Klar Skruelåg Glas 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
10718503 Klar Skruelåg Glas 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand Pakke med 125
15230379 Blå, Sølv, Silver Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
10248252 Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
10014012 Blå, Grå, Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) Chlorbutyl, PTFE, Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
12054078 Blå, Sølv Magnetisk skruelåg (åben top) PTFE, Silikone, Stål Magnetisk skruelåg Pakke med 125
15250349 Sølv, Rød, Red Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
12386888 Blå Kun septum PTFE, Silikone Septum Pakke med 125
11951533 Blå, Sølv, Silver Skruelåg (magnetisk) med septum PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel - Pakke med 125
15204037 Sølv, Blå, Blue Skruelåg (magnetisk) med septum Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel - Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11981523 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 10HSV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Hætteglas er tilgængelige i 10mL og 20mL anvendelige volumener med skruegevindlukningstyper, der ikke kræver værktøj til lukning.
I modsætning til krympehætteglas, Thermo Scientific™ Nationale 18 mm skruetop Headspace-hætteglas kræver ingen værktøj til lukning. Fremstillet med glas af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), fås de med rund bund i størrelser med anvendelige volumener på 10mL eller 20mL. De 18 mm hætteglas har magnetiske skruelåg, som muliggør magnetisk opsamling i autosamplere med den egenskab. Gevind med flere omgange opretholder en tæt forsegling gennem ekstreme opvarmningscyklusser. Septa er blå silikone/PTFE.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 22.5 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 12 mL
Grundstil Round Bottom
Volumen (metrisk) i alt 12 mL
Lukketype Skruelåg
Mængde 125
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 10 mL
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.