Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-hætteglas& Lukninger
Artikelnummer. 11911533
Farve:
Blå
Blå, Grå, Sølv
Blå, Sølv
Blå, Sølv, Silver
Clear
Klar
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Rød, Red
Lukketype:
Kun septum
Magnetisk skruelåg (åben top)
Skruelåg
Skruelåg (magnetisk) med septum
Materiale:
Chlorbutyl, PTFE, Stål
Glas
Glass
PTFE, Silikone
PTFE, Silikone, Stål
PTFE, silikone, stål, Silicone, Steel
Silikone, PTFE, stål, PTFE, Steel
Stål
Type:
18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Magnetisk skruelåg
Septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. 11911533
Brand: Thermo Scientific™ C402018
Hætteglas er tilgængelige i 10mL og 20mL anvendelige volumener med skruegevindlukningstyper, der ikke kræver værktøj til lukning.
I modsætning til krympehætteglas, Thermo Scientific™ Nationale 18 mm skruetop Headspace-hætteglas kræver ingen værktøj til lukning. Fremstillet med glas af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), fås de med rund bund i størrelser med anvendelige volumener på 10mL eller 20mL. De 18 mm hætteglas har magnetiske skruelåg, som muliggør magnetisk opsamling i autosamplere med den egenskab. Gevind med flere omgange opretholder en tæt forsegling gennem ekstreme opvarmningscyklusser. Septa er blå silikone/PTFE.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 18mm Screw Top Headspace Vial
Diameter (metrisk) åbning 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 22.5 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 21 mL
Grundstil Round Bottom
Volumen (metrisk) i alt 12 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 125
Type 18 mm skruelåg-hætteglas med topafstand
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 10 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.