Få mere at vide
Gosselin™ 180 ml polypropylen lige beholder med skruelåg
Artikelnummer. 15458844
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Blå
Neutral
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Farve Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15458844 Steril Blå Blå Pakke med 264
15428844 Ikke steril Neutral Rød Pakke med 264
15418844 Ikke steril Neutral Blå Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458844 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP53C021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    552.62 DKK / Pakke med 264
    Spare 437.38 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anvendes i kliniske og industrielle applikationer.
  • Anvendes i kliniske og industrielle applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Beholder
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Certificeringer/compliance EF N 1935/2004, ISO 11137, STERIL SAL 10-3
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Blå
Højde (metrisk) 102 mm