Få mere at vide
Gosselin™ 180 ml polypropylen lige beholder med skruelåg
Artikelnummer. 15428844
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Blå
Neutral
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Farve Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15428844 Ikke steril Neutral Rød Pakke med 264
15458844 Steril Blå Blå Pakke med 264
15418844 Ikke steril Neutral Blå Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428844 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP53C012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    439.67 DKK / Pakke med 264
    Spare 337.33 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Anvendes i kliniske og industrielle applikationer.
  • Anvendes i kliniske og industrielle applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Certificeringer/compliance EF N 1935/2004
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Højde (metrisk) 102 mm