Få mere at vide
Gosselin™ 180 ml polypropylen lige beholder med skruelåg
Artikelnummer. 15418844
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Blå
Neutral
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Artikelnummer. 15418844
Brand: Gosselin™ TP53C011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i kliniske og industrielle applikationer.
  • Anvendes i kliniske og industrielle applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Certificeringer/compliance EF N 1935/2004
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Højde (metrisk) 102 mm