Få mere at vide
RETSCH 180° Rustfri stålsigte til SR 200 Rotor-piskemøller
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 10 mm |
| Type | Sigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | SR 200 Rotor-piskemøller |