Få mere at vide
RETSCH 180° Rustfri stålsigte til SR 200 Rotor-piskemøller
Artikelnummer. 10165971 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10165971
Brand: RETSCH 03.647.0047
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 2 mm
Type Sigte
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) SR 200 Rotor-piskemøller