Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 x 2,0 mL/0,5 mL Rotor med to rækker med skrue-på-låg til Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico og Fresco Centrifuges
Artikelnummer. 10564563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
18 x 2,0/0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10564563 18 x 2,0/0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10564563 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003418
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Eliminer behovet for adaptere med denne rotor, som understøtter to rørvolumener i en unik konfiguration med et skruelåg.
Fjern behovet for adaptere med Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 mL Rotor med to rækker med skrue-på-låg, som understøtter to rørvolumener i en unik konfiguration.
Bestillingsoplysninger:
Udskiftningslåg sælges separat; bestil rotorhus (75003418) og komponenter for at fuldføre samlingen. For udskiftning af låg bestilles 75003406. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 ml rotor med påskruningslåg
Materiale Konstrueret polymer
Type Rotor
Volumen 18 x 2,0/0,5 ml
Maks. RCF 20,800 x g
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Radius (metrisk) 8.5 cm
Radius (metrisk) Min. 4.8 cm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 45°
Bioindeslutning Nej
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.