Få mere at vide
BINDER™ Temperatur- og fugtighedskalibreringscertifikat (18 målepunkter)
Artikelnummer. 15622316 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kalibreringspunkter:
18 målepunkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibreringspunkter unitSize
15622316 18 målepunkter Hver
1 options
Artikelnummer. 15622316 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. DL300318
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med:BINDER enheder serie MKF, KMF , KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
  • Et fugtighedspunkt for måling
  • Inklusiv certifikat
  • Fugtmålepunkt i midten af kammeret
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series MKF, KMF , KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Oversigt Temperaturmåling 18 temperaturmålepunkter og 1 fugtighedsmålepunkt - inklusive certifikat, 18 temperaturmålepunkter og 1 fugtighedsmålepunkt i midten af kammeret, ved 25 C / 60 % °RH eller (ved specificerede værdier - for MKF, KMF , KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT Series)
Kalibreringspunkter 18 målepunkter
Kalibreringstype Temperatur og luftfugtighed: 18 målepunkter
Produkttype Kalibreringscertifikat
Til brug med (applikation) Måling af temperatur og luftfugtighed