Få mere at vide
Fisherbrand™ 18-pladser diasfarvningsbakkesæt, sort
Artikelnummer. 17784749 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Slidefarvningsbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
17784749 Slidefarvningsbakke Hver
1 options
Artikelnummer. 17784749
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Glidebakke, der er ideel til farvning, skylning og tørring i kliniske og forskningslaboratorier.
  • Holdbart konstrueret af opløsningsmiddelbestandig polypropylenblanding
  • Skridsikre silikonefødder holder bakken på plads
  • To måder at tømme plettet væske på
  • Udstyret med håndtagsudskæringer for nem håndtering
  • Fugtighedsretentionsbrønde til specialiserede farvningsbehov
Tekniske data
Produkttype Slidefarvningsbakke
Slidekapacitet 18
Til brug med (applikation) Anvendelser til farvning, skylning og tørring med mikroskopobjektglas
Til brug med (udstyr) Standard objektglas til mikroskop (76 x 26 mm)
Inkluderer 1 sort bund og bakke, 1 sort låg og 2 drænpropper
Mængde 1 stk.