Få mere at vide
18-Pentatriacontanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 18-Pentatriacontanone |
| CAS | 504-53-0 |
| Molekylær formel | C35H70O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Di-n-heptadecyl Ketone, EP 2036-18, Heptadecyl Ketone, NSC 83612, Stearone, Wax KS |
| InChI formel | InChI=1S/C35H70O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | pentatriacontan-18-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 506.93 |
| Formel vægt | 506.5427 |