Få mere at vide
18-Pentatriacontanone, tech. 85%
Artikelnummer. 11364168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364168 25 g 25g
11374168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041445.14
Request Bulk or Custom Format
Antiblokerende middel
18-Pentatriacontanone bruges som myreblokerende middel. Det bruges også som farmaceutisk mellemliggende og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-53-0
Molekylær formel C35H70O
Molekylvægt (g/mol) 506.94
MDL nummer MFCD00048491
InChI nøgle DMCJFWXGXUEHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-pentatriacontanone, stearone, heptadecyl ketone, diheptadecyl ketone, di-n-heptadecyl ketone, unii-7in8ga6m68, stearon, stearyl ketone, di-stearyl ketone, acmc-1asrl
PubChem CID 10440
IUPAC navn pentatriacontan-18-on
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18-Pentatriacontanone
Smeltepunkt 79°C to 80°C
Farve Hvid
Lineær formel (CH3(CH2)16)2CO
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in benzene
Formel vægt 506.94
Procent renhed 85%
Fysisk form Pulver