missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18-Oxocortisol, TRC

Artikelnummer. 30008385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008385 5 mg
30006352 10 mg
30007814 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8706155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2410-60-8
Molekylær formel C21H28O6
Molekylvægt (g/mol) 376.44
Synonym 11β,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-18-al, (11β)-11,17,21-trihydroxy-3,20-diox-pregn-4-en-18-al
SMIL >>[H][C@]12[C@@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C=O)C[C@@H]2O)([H])CCC4=CC(CC[C@@]41C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18-Oxocortisol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-4-13(24)8-12(19)2-3-14-15-5-7-21(27,17(26)10-22)20(15,11-23)9-16(25)18(14)19/h8,11,14-16,18,22,25,27H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21-/m0/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.