missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol, TRC

Artikelnummer. 30418378
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418378 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8775401MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol
CAS 2174919-79-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H32 O2
Mængde 1 mg
Synonym (5S,8R,9S,10S)-10,17,17-Trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-19(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(21)18(22)11-20(12,3)16(13)7-6-15(14)19/h12-13,16-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,17-,18?,20-/m0/s1
SMIL CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4C[C@H](O)C(O)C[C@]34C
IUPAC navn (3S,5S,8R,9S,10S)-10,17,17-trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 304.47
Formel vægt 304.2402
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.