Få mere at vide
18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol |
| CAS | 2174919-79-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H32 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (5S,8R,9S,10S)-10,17,17-Trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-19(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(21)18(22)11-20(12,3)16(13)7-6-15(14)19/h12-13,16-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,17-,18?,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4C[C@H](O)C(O)C[C@]34C |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S)-10,17,17-trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.47 |
| Vis mere |