Få mere at vide
Thermo Scientific™ 18 m mmagnetic Screw Cap Autosampler Vial
Artikelnummer. 15866251 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
15866251 Sølv Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15866251 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 18MSCSTME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Available in 10 mL and 20 mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) White
Farve Sølv
Materiale Steel
Septum Blue Silicone/Clear PTFE
Til brug med (applikation) Solid Phase Micro Extraction (SPME)
Trådstil HS
Produktlinje Chromacol
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Lukkestørrelse 18 mm
Produkttype Screw Cap (Magnetic)